Learn More
Bromuro de dimetildiestearilamonio, TRC
Código de producto. 30385640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385640 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30385640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD481195500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyldistearylammonium Bromide
CAS 3700-67-2
Fórmula molecular C38H80BrN
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-, bromide (9CI), Ammonium, dimethyldioctadecyl-, bromide (8CI), Dimethyldioctadecylammonium bromide (6CI,7CI), Bis(octadecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DODA(Br), DODAB, DSDMAB, Di-n-octadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldioctadecylammomium bromide, Dioctadecanyldimethylammonium bromide, Dioctadecyldimethylammonium bromide, Distearyldimethylammonium bromide, GERBU Adjuvant 10, GERBU Adjuvant 100, N,N-Distearyl-N,N-dimethylammonium bromide, VSA 3
Fórmula InChI InChI=1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Peso molecular (g/mol) 630.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 629.5474