Learn More
Cloruro de dimetildioctadecilamonio (mezcla de longitudes de cadena C16 a C18), TRC
Código de producto. 30380692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30380692 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30380692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4808485G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyldioctadecylammonium chloride
CAS 107-64-2
Fórmula molecular C38 H80 N . Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-, chloride (9CI), Ammonium, dimethyldioctadecyl-, chloride (8CI), Dimethyldioctadecylammonium chloride (6CI,7CI), Adogen TA 100, Aerosurf TA 101, Aliquat 207, Ammoeng 130, Ammonyx 2200P100, Arosurf TA 100, Arosurf TA 101, Arquad 218-100, Arquad 218-100P, Arquad 218P75E, Arquad 2HP, Arquad 2HP-75, Arquad R 40, CA 3475, Cation DS, Cation DSV, Cedequat TD 75, D 1821, D 86P, DHAC, DODA(Cl), DODAC, Dehyquart DAM, Di-n-octadecyldimethylammonium chloride, Dimethyldioctadecanylammonium chloride, Dimethyldistearylammonium chloride, Dioctadecyldimethylammonium chloride, Distearic dimethyl ammonium chloride, Distearyldimethylammonium chloride, Distearyldimonium chloride, Genamin DSAC, Genamin DSAC 20, Genamin DSAP, HYQMD 1821C, KD 83, Kemamine Q 9702CLP, Lipoquad 2HP75, N,N-Dioctadecyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nikkol CA 3475V, Pionin B 8811, Quartamin D 85P, Quartamin D 86, Quartamin D 86P, Quartamin DM 86P, Quaternium 5, Sokalan 9200, Surfroyal DSAC, Swanol CA 3475, TA 101, Talofloc, Varisoft 100, Varisoft TA 100
Fórmula InChI InChI=1S/C38H80N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC cloruro de dimetil(dioctadecil)amonio
Peso molecular (g/mol) 586.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.5979