Learn More
Cloruro de dimetildioctadecilamonio (mezcla de longitudes de cadena C16 a C18), TRC
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Dimethyldioctadecylammonium chloride |
| CAS | 107-64-2 |
| Fórmula molecular | C38 H80 N . Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-, chloride (9CI), Ammonium, dimethyldioctadecyl-, chloride (8CI), Dimethyldioctadecylammonium chloride (6CI,7CI), Adogen TA 100, Aerosurf TA 101, Aliquat 207, Ammoeng 130, Ammonyx 2200P100, Arosurf TA 100, Arosurf TA 101, Arquad 218-100, Arquad 218-100P, Arquad 218P75E, Arquad 2HP, Arquad 2HP-75, Arquad R 40, CA 3475, Cation DS, Cation DSV, Cedequat TD 75, D 1821, D 86P, DHAC, DODA(Cl), DODAC, Dehyquart DAM, Di-n-octadecyldimethylammonium chloride, Dimethyldioctadecanylammonium chloride, Dimethyldistearylammonium chloride, Dioctadecyldimethylammonium chloride, Distearic dimethyl ammonium chloride, Distearyldimethylammonium chloride, Distearyldimonium chloride, Genamin DSAC, Genamin DSAC 20, Genamin DSAP, HYQMD 1821C, KD 83, Kemamine Q 9702CLP, Lipoquad 2HP75, N,N-Dioctadecyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nikkol CA 3475V, Pionin B 8811, Quartamin D 85P, Quartamin D 86, Quartamin D 86P, Quartamin DM 86P, Quaternium 5, Sokalan 9200, Surfroyal DSAC, Swanol CA 3475, TA 101, Talofloc, Varisoft 100, Varisoft TA 100 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H80N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | cloruro de dimetil(dioctadecil)amonio |
| Peso molecular (g/mol) | 586.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 585.5979 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?