Learn More
Bromuro de dimetildioctadecil amonio, 100%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496712 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11496712 5 g
1 options
Código de producto. 11496712 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215093905
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Se informa que es un agente altamente activo para mejorar la respuesta inmune. Actúa como sustrato para el adyuvante de Freund. Soluble en metanol caliente
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyldioctadecyl Ammonium Bromide
CAS 3700-67-2
Color Blanco
Fórmula molecular C38H80BrN
Número MDL MFCD00041975
Cantidad 5 g
Sinónimo dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
Clave InChI PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
Nombre IUPAC dimetil(dioctadecil)azanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 630.969
PubChem CID 77293
Formula Weight (peso de la fórmula) 630.96
Forma física Polvo