Learn More
Dimetildimiristilamonio cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyldimyristylammonium Chloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H64N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(3,4)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-30H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.4727 |
| Porcentaje de pureza | >95% |