Learn More
Bromuro de dimetildimiristilamonio, TRC
Código de producto. 30388518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388518 500 mg -
30376895 250 mg -
30385739 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD481283500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68105-02-2
Fórmula molecular C30H64BrN
Peso molecular (g/mol) 518.74
Sinónimo 1-Tetradecanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, bromide (9CI), Di-n-tetradecyldimethylammonium bromide, Dimethyldimyristylammonium bromide, Dimethylditetradecylammonium bromide, Dimyristyldimethylammonium bromide, Ditetradecyldimethylammonium bromide, Dimethylditetradecylammonium Bromide, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-1-Tetradecanaminium bromide, Di-n-tetradecyldimethylammonium bromide, Dimethylditetradecylammonium bromide, Dimyristyldimethylammonium bromide, Ditetradecyldimethylammonium bromide
Nombre IUPAC dimetil-di(tetradecil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyldimyristylammonium Bromide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H64N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(3,4)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-30H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.4222