Especificaciones
| Punto de fusión | -76 °C |
| Punto de ebullición | de 70 °C |
| Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Cantidad | 250 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129,06g/mol |
| Presión de vapor | 150 hPa a 20 °C |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichlorodimethylsilane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.