Learn More
Dimetilcianamida, TRC
Código de producto. 30378104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378104 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30378104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4715055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethylcyanamide
CAS 1467-79-4
Fórmula molecular C3H6N2
Cantidad 5 g
Sinónimo Cyanodimethylamine, Dimethylaminocarbonitrile, N,N-Dimethylcyanamide, N,N-Dimethylcyanoamine, N-Cyano-N-methylmethanamine, N-Cyanodimethylamine, NSC 7765
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3
SMILES CN(C)C#N
Nombre IUPAC dimetilcianamida
Peso molecular (g/mol) 70.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0531