Learn More
Dimetilcianamida, TRC
Código de producto. 30380438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380438 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30380438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4715052.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylcyanamide
CAS 1467-79-4
Fórmula molecular C3H6N2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Cyanodimethylamine, Dimethylaminocarbonitrile, N,N-Dimethylcyanamide, N,N-Dimethylcyanoamine, N-Cyano-N-methylmethanamine, N-Cyanodimethylamine, NSC 7765
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3
SMILES CN(C)C#N
Nombre IUPAC dimetilcianamida
Peso molecular (g/mol) 70.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0531