Learn More
Dimetilcianamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylcyanamide |
| CAS | 1467-79-4 |
| Fórmula molecular | C3H6N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Cyanodimethylamine, Dimethylaminocarbonitrile, N,N-Dimethylcyanamide, N,N-Dimethylcyanoamine, N-Cyano-N-methylmethanamine, N-Cyanodimethylamine, NSC 7765 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C#N |
| Nombre IUPAC | dimetilcianamida |
| Peso molecular (g/mol) | 70.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.0531 |