Learn More
Dimetilcianamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10393902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10393902 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10308150 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10393902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200210050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1467-79-4 | Molecular Formula: C3H6N2 | Molecular Weight: 70.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1467-79-4
Fórmula molecular C3H6N2
Peso molecular (g/mol) 70.10
Número MDL MFCD00001767
Clave InChI OAGOUCJGXNLJNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl cyanamide, cyanamide, dimethyl, n-cyano-n-methylmethanamine, dimethylkyanamid, cyanodimethylamine, n-cyanodimethylamine, dimethylkyanamid czech, unii-6p25ipq8gn, ccris 5909, cyanamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 15112
Nombre IUPAC dimetilcianamida
SMILES CN(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylcyanamide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -41.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8670g/mL
Punto de ebullición 161.0°C to 163.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCN
Índice de refracción 1.4090 to 1.4110
Cantidad 5 mL
Beilstein 04, 74
Gravedad específica 0.867
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone,ethyl ether,ethnaol
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylcyanamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación