Learn More
Dimethylcurcumin, MedChemExpress
Código de producto. 16476358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476358 10 mg 10 miligramos
16412477 50 mg 50 miligramos
16468947 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15194
MedChemExpress Dimethylcurcumin (ASC-J9) is an androgen receptor degradation enhancer that effectively suppresses castration resistant prostate cancer cell proliferation and invasion.
Dimethylcurcumin (ASC-J9) is an androgen receptor degradation enhancer that effectively suppresses castration resistant prostate cancer cell proliferation and invasion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylcurcumin
CAS 52328-98-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo ASC-J9 GO-Y025
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.13 mM)
SMILES O=C(/C=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 396.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death