Learn More
Cloruro de dimetilcarbamilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302146 25 g 25 g
11312146 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03415.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-44-7 | C3H6ClNO | 107.537 g/mol
Dimethylcarbamyl chloride is used to make dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de dimetilcarbamilo se utiliza para fabricar colorantes y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Véase la MSDS antes de la compra. Las MSDS están disponibles en línea en www.alfa.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-44-7
Fórmula molecular C3H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 107.537
Número MDL MFCD00000635
Clave InChI YIIMEMSDCNDGTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylcarbamoyl chloride, dimethylcarbamyl chloride, dimethylcarbamic chloride, dimethylcarbamoylchloride, carbamic chloride, dimethyl, dimethylcarbamic acid chloride, dimethyl carbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamyl chloride, carbamoyl chloride, dimethyl, dimethylcarbamidoyl chloride
PubChem CID 6598
ChEBI CHEBI:82280
Nombre IUPAC N,N-dimetilcarbamoil-cloruro
SMILES CN(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylcarbamyl chloride
Punto de fusión -33°C
Punto de ebullición 167°C to 168°C
Fórmula lineal (CH3)2NCOCl
Índice de refracción 1.453
Número UN UN2262
Beilstein 878197
Información de solubilidad Reacts with water.
Densidad 1.171
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Unpleasant
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.54
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 96%