Learn More
Cloruro de dimetilcarbamoilo, TRC
Código de producto. 30383178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383178 5 g
30381318 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4712955G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-44-7
Fórmula molecular C3 H6 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 107.54
Sinónimo (Dimethylamino)carbonyl Chloride, (N,N-Dimethylamino)carbonyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylformamide, Dimethylcarbamic Acid Chloride, Dimethylcarbamoyl Chloride, Dimethylcarbamyl Chloride, Dimethylchloroformamide, N,N-Dimethylcarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylcarbamic Chloride, N,N-Dimethylcarbamidoyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamyl Chloride, N,N-Dimethylchloroformamide, NSC 122671, Dimethylcarbamoyl Chloride
Nombre IUPAC N,N-dimetilcarbamoil-cloruro
SMILES CN(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylcarbamoyl Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0138