Learn More
Dimetilbenzilo-(3-sulfopropil)amonio, Sal Interna, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylbenzyl-(3-sulfopropyl)ammonium, Inner Salt |
| CAS | 81239-45-4 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O3 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO3S/c1-13(2,9-6-10-17(14,15)16)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8H,6,9-11H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)(CCCS(=O)(=O)[O-])Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[bencil(dimetil)azanioil]propano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 257.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1086 |