Learn More
Ácido dimetilarsinotioico, TRC
Código de producto. 30180087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180087 1 g 1 g
30180044 250 mg 250 miligramos
30180045 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4713601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 754217-65-7
Fórmula molecular C2H7AsOS
Peso molecular (g/mol) 154.06
Sinónimo Dimethylarsinothioic O-Acid;
Nombre IUPAC Ácido S dimetilarsinotioico
SMILES O=[As](S)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylarsinothioic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7AsOS/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.94