Learn More
Anhidrosulfuro de ácido dimetilarsinotioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylarsinothioic Acid Anhydrosulfide |
| CAS | 203124-65-6 |
| Fórmula molecular | C4H12As2O2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12As2O2S/c1-5(2,7)9-6(3,4)8/h1-4H3 |
| SMILES | C[As](=O)(C)S[As](=O)(C)C |
| Nombre IUPAC | [dimetilarsorilsulfanil(metil)arsoril]metano |
| Peso molecular (g/mol) | 274.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.899 |