Learn More
Sal sódica del ácido dimetilarsinoditioico, TRC
Código de producto. 30380547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30380547 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30380547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD471350100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylarsinodithioic Acid Sodium Salt
CAS 27318-74-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C2H6AsNaS2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Mercaptodimethylarsine Sulfide Sodium Salt, Sodium dimethyldithioarsinate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7AsS2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES S=[As](C)(S[Na])C
Peso molecular (g/mol) 192.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.9025
Porcentaje de pureza >95