Learn More
((Dimetilaminometilideno)amino)-3H-1,2,4-ditiazolin-3-tiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((Dimethylaminomethylidene)amino)-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione |
| CAS | 1192027-04-5 |
| Fórmula molecular | C5H7N3S3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-N'-(3-thioxo-3H-1,2,4-dithiazol-5-yl)methanimidamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3S3/c1-8(2)3-6-4-7-5(9)11-10-4/h3H,1-2H3 |
| SMILES | C1(N=C(/N=C/N(C)C)SS1)=S |
| Peso molecular (g/mol) | 205.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.9802 |