Learn More
Dimetilaminometilfurilmetiltioetil ranitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis[2-[((5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl)-methyl)sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine |
| CAS | 72126-78-4 |
| Fórmula molecular | C22 H35 N5 O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ranitidine Hydrochloride Imp. A (EP), Ranitidine Imp. A (EP), Ranitidine USP Related Compound B, Ranitidine USP RC B, N,N'-Bis[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]-methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine, AH 20720X, Ph Eur Ranitidine Impurity A, BP Ranitidine Impurity A, USP Ranitidine Related Compound B, Ranitidine bis-compound (AH20720), Ranitidine Related Compound B, Ranitidine Hydrochloride Impurity A, Ranitidine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H35N5O4S2/c1-25(2)13-18-5-7-20(30-18)16-32-11-9-23-22(15-27(28)29)24-10-12-33-17-21-8-6-19(31-21)14-26(3)4/h5-8,15,23-24H,9-14,16-17H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)Cc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc2oc(CN(C)C)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-N,1-N'-bis[2-[[5-[(dimetilamino)metil]furan-2-il]metilsulfanil]etil]-2-nitroeteno-1,1-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 497.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 497.213 |