Learn More
Dimetilaminoacetaldehído dietil acetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylaminoacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 3616-56-6 |
| Fórmula molecular | C8H19NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,2-Diethoxy-N,N-Dimethylethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(CN(C)C)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dietoxi-N,N-dimetiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 161.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.1416 |