Learn More
Dimetilaminoacetaldehído dietil acetal, TRC
Código de producto. 30383057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383057 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30383057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4420051G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylaminoacetaldehyde Diethyl Acetal
CAS 3616-56-6
Fórmula molecular C8H19NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2-Diethoxy-N,N-Dimethylethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
SMILES CCOC(CN(C)C)OCC
Nombre IUPAC 2,2-dietoxi-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 161.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.1416