Learn More
[(Dimetilamino)metilen]malononitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(dimethylaminomethylidene)propanedinitrile |
| CAS | 16849-88-0 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3/c1-9(2)5-6(3-7)4-8/h5H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C=C(C#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetilaminometilideno)propanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 121.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.064 |