Learn More
Clorhidrato de metanetiosulfonato de (dimetilamino)etilo, TRC
Código de producto. 30386214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30386214 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30386214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46083010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (Dimethylamino)ethyl Methanethiosulfonate Hydrochloride
CAS 355803-75-7
Fórmula molecular C5 H13 N O2 S2 . Cl H
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO2S2.ClH/c1-6(2)4-5-9-10(3,7)8;/h4-5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCSS(=O)(=O)C
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-metilsulfonilsulfaniletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 219.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0154
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.