Learn More
Solución de dimetilamina pura al 33% en etanol absoluto (~5,6 M), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dimethylamine |
| CAS | 124-40-3 |
| Fórmula molecular | C2H7N |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CNC |
| Peso molecular (g/mol) | 45.08 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 33 % |