Learn More
Clorhidrato de dimetilamina, TRC
Código de producto. 30380851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380851 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30380851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4467301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylmethanamine Hydrochloride
CAS 506-59-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C2 H7 N . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Methylmethanamine Hydrochloride, Dacarbazine Imp. D (EP) as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Imatinib Mesilate Imp. I (Pharmeuropa), Dimethylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNC
Nombre IUPAC N-metilmetanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 81.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.0345
Porcentaje de pureza >95