Learn More
Clorhidrato de dimetilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226883 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226883 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10041790 5 g Frasco de vidrio 5 g
10122970 500 g Frasco de plástico 500 g
10102970 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10226883 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155270025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-59-2
Número MDL MFCD00012477
Clave InChI IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, dimethylaminehydrochloride, dimethylammonium chloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hydrochloride, dimethylamine hcl
PubChem CID 10473
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 160.0°C
Color Blanco
pH 5 to 6 (5% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C2H8ClN
Fórmula lineal (CH3)2NH·HCl
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04, 39
Índice Merck 15, 3250
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 3000 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,practically insoluble in ether
SMILES [H+].[Cl-].CNC
Nombre IUPAC Cloruro de dimetilamina de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 81.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.55
Porcentaje de pureza 99%
Materia insoluble 0.005% max. (aq. soln.)
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.