Learn More
Clorhidrato de dimetilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122970 500 g Frasco de plástico 500 g
10041790 5 g Frasco de vidrio 5 g
10102970 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10226883 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10122970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155275000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-59-2
Número MDL MFCD00012477
Clave InChI IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 10473
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 160.0°C
Color Blanco
pH 5 to 6 (5% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C2H7N·HCl
Fórmula lineal (CH3)2NH·HCl
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 39
Índice Merck 15, 3250
Información de solubilidad Solubility in water: 3000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,practically insoluble in ether
SMILES CNC.Cl
Nombre IUPAC N-metilmetanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 81.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.55
Porcentaje de pureza 99%
Materia insoluble 0.005% max. (in water)
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.