Learn More
Clorhidrato de dimetilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400093 5000 g 5000 g
11490083 250 g 250 g
11480083 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11400093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12133.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Dimethylamine hydrochloride is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals like ranitidine and metformin, tramadol and amlodipine. It is used as a precursor of atrazine. It is associated with sodium acetate and used to carry out the Willgerodt- Kindler reaction to prepare amides. Its free base reacts with carbon disulfide to get dimethyldithiocarbamate which is used in rubber vulcanization. It is involved in the synthesis of dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amine by reacting with 1-methyl pyrrole and formaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de dimetilamina se utiliza como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos como ranitidina y metformina, tramadol y amlodipino. Se utiliza como precursor de la atrazina. Se asocia con acetato de sodio y se utiliza para llevar a cabo la reacción de Willgerodt-Kindler para preparar amidas. Su base libre reacciona con disulfuro de carbono para obtener dimetilditiocarbamato que se utiliza en la vulcanización de caucho. Está involucrado en la síntesis de dimetil-(1-metil-pirrol-2-ilmetil)-amina mediante la reacción con 1-metil pirrol y formaldehído.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y cloroformo
Notas
Higroscópicas. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con el agente oxidante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-59-2
Fórmula molecular C2H8ClN
Peso molecular (g/mol) 81.543
Número MDL MFCD00012477
Clave InChI IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 10473
Nombre IUPAC N-metilmetanamina;clorhidrato
SMILES CNC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine hydrochloride
Punto de fusión 168°C to 174°C
Cantidad 5000 g
Beilstein 3589311
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3228
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.55
Porcentaje de pureza ≥98%