Learn More
Clorhidrato de dimetilamina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylamine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 53170-19-7 |
| Fórmula molecular | C2 2H6 H N . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methan-d3-amine, N-(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), (2H3Methyl)2 amine hydrochloride, Bis(trideuteriomethyl)amine hydrochloride, Di(trideuteromethyl)ammonium chloride, Dimethylamine hydrochloride-d6, Dimethylamine-d6 hydrochloride, Dimethylamine-D6 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuterio-N-(trideuteriometil)metanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 87.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.0722 |