Learn More
Clorhidrato de dimetilamina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylamine methyl-d3 hydrochloride |
| CAS | 120033-84-3 |
| Fórmula molecular | C2 2H3 H4 N . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methan-d3-amine, N-methyl-, hydrochloride (9CI), N-Methylmethan-d3-amine hydrochloride, Dimethyl-1,1,1-d3-amine HCl, Dimethylamine-d3 Hydrochloride, Dimethylamine-D3 (N-methyl-D3) Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])NC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuterio-N-metilmetanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 84.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0534 |