Learn More
Dimetilamina, solución acuosa p/p al 40 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Ea.
50 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379358 50 Ea. paquete de 50
11369358 10 Ea. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11379358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043261.KW
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
La dimetilamina es precursora de varios compuestos industriales importantes. Reacciona con disulfuro de carbono para dar dimetilditiocarbamato, precursor de una familia de productos químicos a menudo utilizados en la vulcanización del caucho.
Dimethylamine is a used as a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrochemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-40-3
Fórmula molecular C2H7N
Peso molecular (g/mol) 45.085
Número MDL MFCD00008288
Clave InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Nombre IUPAC N-metilmetanamina
SMILES CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine
Densidad 0.89
Temperatura de inflamación 15°C (60°F)
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.37
Cantidad 50 Ea.
Número UN UN1160
Beilstein 605257
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 40 %
Forma física Líquido en ampollas