Learn More
Dimetilamina (40 % ac.), TRC
Código de producto. 30379286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379286 500 g 500 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30379286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460644500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine
CAS 124-40-3
Fórmula molecular C2H7N
Cantidad 500 g
Sinónimo Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
SMILES CNC
Peso molecular (g/mol) 45.08