Learn More
Dimetilamina (40 % ac.), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylamine |
| CAS | 124-40-3 |
| Fórmula molecular | C2H7N |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CNC |
| Peso molecular (g/mol) | 45.08 |