Learn More
Dimetilamina, 2 m en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426650 100 mL 100 ml
11436650 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11426650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27665.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dimetilamina se utiliza como precursor en la preparación de la nitrosodimetilamina.
Solubilidad
Miscible con agua y con la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes, oxígeno, hidruro de aluminio sódico, tetrahidroaluminato sódico, tetrahidroaluminato de litio, borano, haluros metálicos, ácidos fuertes, álcalis cáusticos y bromo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-40-3
Fórmula molecular C2H7N
Peso molecular (g/mol) 45.085
Número MDL MFCD00008288
Clave InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Nombre IUPAC N-metilmetanamina
SMILES CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine
Densidad 0.85
Punto de ebullición ∼60°C
Temperatura de inflamación −36°C (−33°F)
Fórmula lineal (CH3)2NH
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Beilstein 605257
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3228
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M en THF
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylamine, 2M in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Dimethylamine