Learn More
Solución de dimetilamina, 2 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10005533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10005533 800 mL 800 ML
10349702 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10005533 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388388000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00€
    323.00€ / 800 ml
    Ahorro 24.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine
Color Amarillo
Nombre de nota 2M solution in THF
CAS 124-40-3, 109-99-9
Fórmula molecular C2H7N
Fórmula lineal NH(CH3)2
Número MDL MFCD00008288
Concentración About 2M, exact strength on the certificate of analysis
Densidad 0.8500g/mL
Índice Merck 15, 3250
Sinónimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Clave InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
Nombre IUPAC N-metilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 45.085
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.08
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.85
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylamine, 2M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.