Learn More
Dimetilamina, 2 m en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352289 100 mL 100 ml
11342289 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27261.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Dimethylamine is a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrichemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively. The surfactant lauryl dimethylamine oxide is found in soaps and cleaning compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dimetilamina es un precursor de varios compuestos industriales significativos. Reacciona con el disulfuro de carbono para dar lugar al dimetilditiocarbamato, un precursor de una familia de productos químicos ampliamente utilizados en la vulcanización del caucho. Es una materia prima para la producción de muchos productos agroquímicos y farmacéuticos, como el dimefox y la difenhidramina, respectivamente. El óxido de dimetilamina lauril surfactante se encuentra en jabones y compuestos de limpieza.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Sensible a la temperatura. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos, agua, humedad, mercurio, cloro, cobre y compuestos del cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-40-3
Fórmula molecular C2H7N
Peso molecular (g/mol) 45.085
Número MDL MFCD00008288
Clave InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Nombre IUPAC N-metilmetanamina
SMILES CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine
Densidad 0.775
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Fórmula lineal (CH3)2NH
Índice de refracción 1.335
Cantidad 100 mL
Número UN UN3286
Beilstein 605257
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3228
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M en metanol