Learn More
Dimetilamina, 2 m en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Dimethylamine is a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrichemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively. The surfactant lauryl dimethylamine oxide is found in soaps and cleaning compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La dimetilamina es un precursor de varios compuestos industriales significativos. Reacciona con el disulfuro de carbono para dar lugar al dimetilditiocarbamato, un precursor de una familia de productos químicos ampliamente utilizados en la vulcanización del caucho. Es una materia prima para la producción de muchos productos agroquímicos y farmacéuticos, como el dimefox y la difenhidramina, respectivamente. El óxido de dimetilamina lauril surfactante se encuentra en jabones y compuestos de limpieza.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Sensible a la temperatura. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos, agua, humedad, mercurio, cloro, cobre y compuestos del cobre.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylamine |
| Densidad | 0.775 |
| Temperatura de inflamación | 5°C (41°F) |
| Fórmula lineal | (CH3)2NH |
| Índice de refracción | 1.335 |
| Cantidad | 25 mL |
| Número UN | UN3286 |
| Beilstein | 605257 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,3228 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Dimethylamine, 2M in methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Dimethylamine