Learn More
Dimetilamina, solución en agua al 26 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10166890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10166890 1 kg 1 KG
15274724 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10166890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.40€
    37.70€ / 1 Kg
    Ahorro 2.70€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Punto de fusión -37.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 54.0°C
Temperatura de inflamación −18°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H7N
Fórmula lineal (CH3)2NH
Índice de refracción 1.37
Número MDL MFCD00008288
Cantidad 1 kg
Beilstein 04,39
Fieser 07,119
Índice Merck 15,325
Gravedad específica 0.89
Sinónimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Clave InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
Nombre IUPAC N-metilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 45.07
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.07
Porcentaje de pureza 25 to 27%
Forma física Líquido