Learn More
Dimetilamina (~2,0 M en THF), TRC
Código de producto. 30381587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Unit Size:
100 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30381587 100 mL 100 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30381587 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD461480100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethylamine
CAS 124-40-3
Fórmula molecular C2H7N
Cantidad 100 mL
Sinónimo Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
SMILES CNC
Peso molecular (g/mol) 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M