Learn More
Dimetilamina (~2,0 M en THF), TRC
Código de producto. 30377510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377510 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30377510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46148010ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Dimethylamine
CAS 124-40-3
Fórmula molecular C2H7N
Cantidad 10 mL
Sinónimo Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
SMILES CNC
Peso molecular (g/mol) 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.