Learn More
Dimetil Yellow, TRC
Código de producto. 30382975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382975 10 g
30377278 50 g
30382176 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47379010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-11-7
Fórmula molecular C14 H15 N3
Peso molecular (g/mol) 225.29
Sinónimo Aniline, N,N-dimethyl-p-phenylazo- (1CI), Benzenamine, N,N-dimethyl-4-(phenylazo)- (9CI), Butter yellow (6CI,7CI), C.I. Solvent Yellow 2 (8CI), N,N-Dimethyl-4-(2-phenyldiazenyl)benzenamine, (4-Dimethylaminophenyl)phenyldiazene, (p-Dimethylaminophenyl)phenyldiazene, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene, 4-(Phenylazo)-N,N-dimethylaniline, Brilliant Fast Oil Yellow, Brilliant Fast Spirit Yellow, Brilliant Oil Yellow, C.I. 11020, Cerasine Yellow GG, DAB, DAB (carcinogen), DMAB, Dimethyl Yellow, Enial Yellow 2G, Fast Oil Yellow B, Fat Yellow, Fat Yellow A, Fat Yellow AD OO, Fat Yellow ES, Fat Yellow ES Extra, Fat Yellow R, Fat Yellow extra conc, Grasal Brilliant Yellow, Iketon Yellow Extra, Methyl yellow, N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)aniline, N,N-Dimethyl-p-(phenylazo)aniline, NSC 6236, Oil Yellow 20, Oil Yellow 2625, Oil Yellow 2G, Oil Yellow BB, Oil Yellow D, Oil Yellow FN, Oil Yellow G, Oil Yellow GG, Oil Yellow GR, Oil Yellow II, Oil Yellow N, Oil Yellow PEL, Oil Yellow S, Oleal Yellow 2G, Organol Yellow ADM, Orient Oil Yellow GG, Petrol Yellow WT, Resinol Yellow GR, Silotras Yellow T 2G, Solvent Yellow 2, Somalia Yellow A, Stear Yellow JB, Sudan Yellow GG, Sudan Yellow GGA, Toyo Oil Yellow G, Waxoline Yellow ADS, Yellow G Soluble in Grease, p-(Dimethylamino)azobenzene
Nombre IUPAC N,N-Dimetil-4-fenildiazenilanilina
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan Yellow
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1266