Learn More
Indicador amarillo dimetilo, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Yellow |
| Punto de fusión | 111 °C |
| Olor | Inodoro |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H5N=NC6H4N(CH3)2 |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 746016 |
| Color | Amarillo |
| Información de solubilidad | Insoluble en agua |
| pH | 5 a 7 (a 10,00 g/L 20 °C) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dimethyl yellow
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminoazobenzene