Learn More
Trisulfuro de dimetilo, TRC
Código de producto. 30360290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360290 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30360290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2653601G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl trisulfide
CAS 3658-80-8
Fórmula molecular C2 H6 S3
Cantidad 1 g
Sinónimo Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
SMILES CSSSC
Nombre IUPAC (metiltrisulfanil)metano
Peso molecular (g/mol) 126.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9632