Learn More
Trisulfuro de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl trisulfide |
| CAS | 3658-80-8 |
| Fórmula molecular | C2 H6 S3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3 |
| SMILES | CSSSC |
| Nombre IUPAC | (metiltrisulfanil)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 126.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.9632 |