Learn More
Trisulfuro de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445687 5 g 5 g
15455687 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32913.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3658-80-8 | C2H6S3 | 126.25 g/mol
Dimethyl trisulfide is reported as a major aroma component in cooked Brassicaceous vegetables. Trap baits containing dimethyl trisulfide have been used to capture Calliphora loewi and other blowflies. Dimethyl trisulfide along with dimethyl sulfide and dimethyl disulfide have been confirmed as volatile compounds given off by the fly-attracting plant known as dead-horse arum (Helicodiceros muscivorus). These flies are attracted to the odor of fetid meat and help pollinate this plant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trisulfuro de dimetilo se considera un componente aromático importante en verduras brasicáceas cocidas. Se han utilizado cebos para trampa que contienen trisulfuro de dimetilo para capturar especies de Calliphora Loewi y otras moscas azules. Se ha confirmado que el trisulfuro de dimetilo junto con el sulfuro de dimetilo y el disulfuro de dimetilo son compuestos volátiles producidos por la planta que atrae moscas conocida como yaro tragamoscas (Helicodiceros muscivorus). Estas moscas se sienten atraídas por el olor de la carne fétida y ayudan a polinizar esta planta.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C. Almacenar en un recipiente hermético y resistente a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3658-80-8
Fórmula molecular C2H6S3
Peso molecular (g/mol) 126.25
Número MDL MFCD00039808
Clave InChI YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl trisulfide, trisulfide, dimethyl, methyl trisulfide, 2,3,4-trithiapentane, dimethyl trisulphide, dimethyltrisulfide, methyltrisulfanyl methane, dimethyltrisulfane, unii-3e691t3nl1, dmts
PubChem CID 19310
ChEBI CHEBI:4614
Nombre IUPAC (metiltrisulfanil)metano
SMILES CSSSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl trisulfide
Densidad 1.203
Punto de ebullición 165°C to 175°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3SSSCH3
Índice de refracción 1.6
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.26
Porcentaje de pureza 98%