Learn More
Dimetil trisulfuro, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10005830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10005830 5 g Frasco de vidrio 5 g
10289500 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10005830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415030050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3658-80-8 | C2H6S3 | 126.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3658-80-8
Fórmula molecular C2H6S3
Peso molecular (g/mol) 126.27
Número MDL MFCD00039808
Clave InChI YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl trisulfide, trisulfide, dimethyl, methyl trisulfide, 2,3,4-trithiapentane, dimethyl trisulphide, dimethyltrisulfide, methyltrisulfanyl methane, dimethyltrisulfane, unii-3e691t3nl1, dmts
PubChem CID 19310
ChEBI CHEBI:4614
Nombre IUPAC (metiltrisulfanil)metano
SMILES CSSSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl trisulfide
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión -68.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 165.0°C to 175.0°C
Temperatura de inflamación 52°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SSSCH3
Índice de refracción 1.5995 to 1.6025
Cantidad 5 g
Beilstein 01, IV, 1283
Gravedad específica 1.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.27
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl trisulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.