Learn More
Dimetil trimetilsilil propargilfosfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Trimethylsilyl Propargylphosphonate |
| CAS | 228120-29-4 |
| Fórmula molecular | C8H17O3PSi |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | P-2-Propyn-1-yl-phosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Propargylphosphonate. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17O3PSi/c1-10-12(9,11-2)7-6-8-13(3,4)5/h7H2,1-5H3 |
| SMILES | COP(=O)(CC#C[Si](C)(C)C)OC |
| Nombre IUPAC | 3-dimetoxifosforilprop-1-inil(trimetil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 220.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0685 |