Learn More
trans-Estilbeno-4,4'-dicarboxilato de dimetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398525 250 mg 250 miligramos
11388525 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11969.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34541-73-6 | C18H16O4 | 296.322 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34541-73-6
Fórmula molecular C18H16O4
Peso molecular (g/mol) 296.322
Número MDL MFCD00039527
Clave InChI JOODVYOWCWQPMV-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo e-dimethyl 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoate, dimethyl 4,4'-stilbenedicarboxylate, dimethyl trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate, dimethyl stilbene-4,4'-dicarboxylate, benzoic acid, 4,4'-1e-1,2-ethenediylbis-, dimethyl ester, 4,4'-bis carbomethoxy stilbene, methyl 4-1e-2-4-methoxycarbonyl phenyl vinyl benzoate, methyl 4-e-2-4-methoxycarbonyl phenyl ethenyl benzoate, dimethyl 4,4/'-stilbenedicarboxylate
PubChem CID 5378468
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-(4-metoxicarbonilfenil)etenil]benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Punto de fusión 234°C to 236°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2471189
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.33
Porcentaje de pureza ≥98%