Learn More
Trans-ciclohexano-1,4-dicarboxilato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15473488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473488 5 g 5 g
15463488 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56938.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3399-22-2
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.23
Número MDL MFCD00063917,MFCD00001460,MFCD00216473
Clave InChI LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, 1r,4r-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl hexahydroterephthalate, trans-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, trans, unii-ys87mds0zv
PubChem CID 7198
Nombre IUPAC dimetilciclohexano-1,4-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2213375
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 99%